Stampa…
5-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
B25267.06 B25267.14
B25267.06EA 46.1 EUR
B25267.06 B25267.14
5-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 13466-38-1 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 108751
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 174 g/mol
Punto di fusione: 178…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234042
CAS Number: 13466-38-1