Stampa…
5-Bromo-2-hydroxypyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
357640050 357640250
ACRO357640050EA 46 EUR
ACRO357640050 ACRO357640250
5-Bromo-2-hydroxypyridine 99%
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Punto di fusione: 179…182 °C
MDL Number: MFCD00234042
CAS Number: 13466-38-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
GC ≥98.5 %