Stampa…
3-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2330.0005 B2330-25G B2330-5G
TCIAB2330.0005EA 0 EUR
TCIAB2330.0005 TCIAB2330-25G TCIAB2330-5G
3-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411569
CAS Number: 13466-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=054b0ef6bad031ea9f433d1ab6b7be964a2fb971&vid=054b0ef6bad031ea9f433d1ab6b7be964a2fb971&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 178.0 to 186.0 deg-C