Stampa…
2-Bromo-5-hydroxypyridine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
H27228.06 H27228.03
H27228.06EA 330 EUR
H27228.06 H27228.03
2-Bromo-5-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-hydroxypyridine
Purity: 95% CAS No.: 55717-45-8 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 133-136° MDL No.: MFCD04114184
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 174 g/mol
Punto di fusione: 133…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114184
CAS Number: 55717-45-8