Stampa…
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
A12687.06 A12687.14 A12687.22
A12687.06EA 48.2 EUR
A12687.06 A12687.14 A12687.22
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Purity: 99% CAS No.: 6602-32-0 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 109829
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 174 g/mol
Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 182…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006220
CAS Number: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5