Stampa…
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
152170050 152170250
ACRO152170050EA 48.9 EUR
ACRO152170050 ACRO152170250
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 174 g/mol
Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006220
CAS Number: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Visualizza i codici
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %