5-Bromo-2-methoxypyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13472-85-0
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 80°/12mm
Beilstein Reference: 115150
MDL No.: MFCD01318952
Formula:
C₆H₆BrNO Peso molecolare: 188.02 g/mol Punto di ebollizione: 80 °C (12 mmHg) Densità: 1.453 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318952 CAS Number: 13472-85-0 |