Stampa…
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
376880050 376880250
ACRO376880050EA 43.1 EUR
ACRO376880050 ACRO376880250
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
5-Bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188.02 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (12 mmHg)
Flash Pt: 96 °C
MDL Number: MFCD01318952
CAS Number: 13472-85-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %