2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-3-nitropyridin-2-amine, 5-Bromo-3-nitro-2-pyridylamine
A14985.14
A14985.06
A14985.14EA
236
EUR
A14985.14
A14985.06
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 6945-68-2
Molecular Formula: C5H4BrN3O2
Formula Weight: 218.01
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 383851
Formula:
C₅H₄BrN₃O₂ Peso molecolare: 218,01 g/mol Punto di fusione: 206…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047441 CAS Number: 6945-68-2 |