Stampa…
5-Amino-2-bromopyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
L20008.06 L20008.14
L20008.06EA 117 EUR
L20008.06 L20008.14
5-Amino-2-bromopyridine 97%
5-Amino-2-bromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 13534-97-9 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 109102
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,01 g/mol
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646116
CAS Number: 13534-97-9