Stampa…
2-Amino-6-bromopyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
H26555.06 H26555.14
H26555.06EA 90.3 EUR
H26555.06 H26555.14
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Purity: 98% CAS No.: 19798-81-3 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 88-91° MDL No.: MFCD00137843
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,01 g/mol
Punto di fusione: 88…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137843
CAS Number: 19798-81-3