Stampa…
2-Amino-5-bromopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
A1587-250G A1587-25G
TCIAA1587-250GEA 176 EUR
TCIAA1587-250G TCIAA1587-25G
2-Amino-5-bromopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,01 g/mol
Punto di ebollizione: 244 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006323
CAS Number: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5818ca204b0255000f252738145346b8cca104e&vid=b5818ca204b0255000f252738145346b8cca104e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C