Stampa…
2-Amino-5-bromopyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
A14280.06 A14280.14 A14280.22
A14280.06EA 32.2 EUR
A14280.06 A14280.14 A14280.22
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Purity: 98% CAS No.: 1072-97-5 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 135-140° Beilstein Reference: 108737
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,01 g/mol
Punto di ebollizione: 244 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 135…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006323
CAS Number: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9