Stampa…
2-Amino-5-bromopyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
153740050 153740250
ACRO153740050EA 32.7 EUR
ACRO153740050 ACRO153740250
2-Amino-5-bromopyridine 97%
2-Amino-5-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,01 g/mol
Punto di ebollizione: 244 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 135…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006323
CAS Number: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %