2-Amino-3-bromopyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
360580050
360580250
ACRO360580050EA
46
EUR
ACRO360580050
ACRO360580250
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Formula:
C₅H₅BrN₂ Punto di fusione: 61…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095187 CAS Number: 13534-99-1 |
Appearance | Grey to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 65 °C |
GC | ≥97.5 % |