Stampa…
2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-pyridylamine, 3,5-Dibromopyridin-2-amine
A12706.14 A12706.22
A12706.14EA 99.3 EUR
A12706.14 A12706.22
2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 35486-42-1 Molecular Formula: C5H4Br2N2 Formula Weight: 251.92 Melting Point: 102-105° Beilstein Reference: 119390
Formula: C₅H₄Br₂N₂
Peso molecolare: 251,91 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 102…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038041
CAS Number: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6