2-Bromo-5-iodopyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 73290-22-9
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 123-124°
Beilstein Reference: 109100
Formula:
C₅H₃BrIN Punto di fusione: 123…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095201 CAS Number: 73290-22-9 |