Stampa…
5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
378460050 378460250
ACRO378460050EA 38.3 EUR
ACRO378460050 ACRO378460250
5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Punto di ebollizione: 63 °C (15 mmHg)
Flash Pt: 73 °C
MDL Number: MFCD01863742
CAS Number: 766-11-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %