3-Bromo-2-nitropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L19523.06
L19523.03
L19523.06EA
331
EUR
L19523.06
L19523.03
3-Bromo-2-nitropyridine ≥98%
3-Bromo-2-nitropyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 54231-33-3
Molecular Formula: C5H3BrN2O2
Formula Weight: 203.00
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1637071
Formula:
C₅H₃BrN₂O₂ Peso molecolare: 203 g/mol Punto di fusione: 102…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00955614 CAS Number: 54231-33-3 |