6-Bromonicotinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6311-35-9
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 179-188°
MDL No.: MFCD01927100
Formula:
C₆H₄BrNO₂ Punto di fusione: 179…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01927100 CAS Number: 6311-35-9 |