Stampa…
5-Bromonicotinic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
211390100 211390500 211392500
ACRO211390100EA 21.8 EUR
ACRO211390100 ACRO211390500 ACRO211392500
5-Bromonicotinic acid 98%
5-Bromonicotinic acid
Formula: C₆H₄BrNO₂
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009783
CAS Number: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow-grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥180 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %