Stampa…
4-Bromo-2-chloropyridine ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H27299.14 H27299.06
H27299.14EA 214 EUR
H27299.14 H27299.06
4-Bromo-2-chloropyridine ≥94%
4-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 94% CAS No.: 73583-37-6 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 18-20° Boiling Point: 70°/3mm MDL No.: MFCD03840756
Formula: C₅H₃BrClN
Peso molecolare: 192,44 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1,734
Flash Pt: 104 °C (219 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840756
CAS Number: 73583-37-6