Stampa…
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
378980010 378980050
ACRO378980010EA 77.4 EUR
ACRO378980010 ACRO378980050
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Punto di fusione: 65…69 °C
MDL Number: MFCD00234006
CAS Number: 40473-01-6
UN: 2811
Visualizza i codici
Appearance Beige to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %