Stampa…
2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L20012.03 L20012.06
L20012.03EA 22.7 EUR
L20012.03 L20012.06
2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
2-Bromo-3-chloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 96424-68-9 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Melting Point: 59-61° Beilstein Reference: 1561638
Formula: C₅H₃BrClN
Peso molecolare: 192.44 g/mol
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039344
CAS Number: 96424-68-9