Stampa…
Pyridazine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
131760050 131760500
ACRO131760050EA 40.8 EUR
ACRO131760050 ACRO131760500
Pyridazine 98+%
Pyridazine
Formula: C₄H₄N₂
Peso molecolare: 80,09 g/mol
Punto di ebollizione: 208 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 1,103 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006463
CAS Number: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 12,08152
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %