3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1722-10-7
Molecular Formula: C5H5ClN2O
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 118854
Formula:
C₅H₅ClN₂O Punto di ebollizione: 174…175 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 90…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006467 CAS Number: 1722-10-7 EINECS: 217-019-7 |