3-Amino-6-chloropyridazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloropyridazin-3-amine
A10185.06
A10185.14
A10185.06EA
91.6
EUR
A10185.06
A10185.14
3-Amino-6-chloropyridazine 98%
3-Amino-6-chloropyridazine
Purity: 98%
CAS No.: 5469-69-2
Molecular Formula: C4H4ClN3
Formula Weight: 129.55
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 110918
Formula:
C₄H₄ClN₃ Peso molecolare: 129,55 g/mol Punto di fusione: ∼ 218 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051506 CAS Number: 5469-69-2 EINECS: 226-796-1 |