Stampa…
3,6-Dichloropyridazine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42712.0025 8.42712.0100
8.42712.0025EA 0 EUR
8.42712.0025 8.42712.0100
3,6-Dichloropyridazine per sintesi, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropyridazine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Punto di ebollizione: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006466
CAS Number: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Solubility 0.0012 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 148.98 g/mol