3,6-Dichloropyridazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 141-30-0
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.98
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 111151
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006466
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Punto di ebollizione: 89…91 °C (0,2 mmHg) Punto di fusione: 66…70 °C Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006466 CAS Number: 141-30-0 EINECS: 205-478-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |