Stampa…
3,6-Dichloropyridazine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
113711000 113715000
ACRO113711000EA 104 EUR
ACRO113711000 ACRO113715000
3,6-Dichloropyridazine 97%
3,6-Dichloropyridazine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Punto di ebollizione: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 65…69 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006466
CAS Number: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %