Stampa…
Pirene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21051.0005 8.21051.0050 8.21051.0250
8.21051.0005EA 34 EUR
8.21051.0005 8.21051.0050 8.21051.0250
Pirene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Pirene
Formula: C₁₆H₁₀
Peso molecolare: 202,26 g/mol
Punto di ebollizione: 404 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 148…150 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 200…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004136
CAS Number: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=474f68d73dbb1908b496cc50eca43dd000d78f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 0.135 mg/l (25 °C)
Melting Point 148 - 150 °C
Molar Mass 202.26 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 393 °C (1013 hPa)
Flash Point 200 - 220 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)