Stampa…
Pirene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L08162.14 L08162.22
L08162.14EA 33.6 EUR
L08162.14 L08162.22
Pirene ≥98%
Pirene
Purity: 98% CAS No.: 129-00-0 Molecular Formula: C16H10 Formula Weight: 202.26 Flash Point: 208°(406°F) Melting Point: 148-152° Boiling Point: 393° Beilstein Reference: 1307225 Merck Reference: 14,7963 MDL No.: MFCD00004136
Formula: C₁₆H₁₀
Peso molecolare: 202,26 g/mol
Punto di ebollizione: 393 °C
Punto di fusione: 148…152 °C
Densità: 1,271
Flash Pt: 208 °C (406 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004136
CAS Number: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=474f68d73dbb1908b496cc50eca43dd000d78f2a&prid=web&clid=SAPDAM