Stampa…
Pirene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
180830250 180831000 180835000
ACRO180830250EA 34.3 EUR
ACRO180830250 ACRO180831000 ACRO180835000
Pirene 98%
Pirene
Formula: C₁₆H₁₀
Peso molecolare: 202,26 g/mol
Punto di ebollizione: 393 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 148…152 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004136
CAS Number: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=474f68d73dbb1908b496cc50eca43dd000d78f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
GC ≥97.5 %