1-Phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Phenyl-1H-pyrazole, 1-Phenylpyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 1126-00-7
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5960
Boiling Point: 141-142°/30mm
Beilstein Reference: 2594
MDL No.: MFCD00003112
Formula:
C₉H₈N₂ Peso molecolare: 144,18 g/mol Punto di ebollizione: 141…142 °C (30 mmHg) Punto di fusione: 11 °C Densità: 1,090 Flash Pt: 109 °C (228 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003112 CAS Number: 1126-00-7 EINECS: 214-415-1 |