3,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 67-51-6
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
pH: 6.7
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 106325
MDL No.: MFCD00005243
Formula:
C₅H₈N₂ Punto di ebollizione: 218 °C Punto di fusione: 105…108 °C Densità: 0,8839 g/cm³ (16 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005243 CAS Number: 67-51-6 EINECS: 200-657-5 |