1-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methylpyrazole
Purity: 97+%
CAS No.: 930-36-9
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Pungent
Boiling Point: 127°
Beilstein Reference: 105207
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00144943
Formula:
C₄H₆N₂ Peso molecolare: 82,11 g/mol Punto di ebollizione: 127 °C Densità: 0,988 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144943 CAS Number: 930-36-9 ADR: 3,III |