1H-Pyrazole per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₃H₄N₂ Punto di ebollizione: 186 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 66…68 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005234 CAS Number: 288-13-1 EINECS: 206-017-1 Merck Index: 12,08144 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 66 - 68 °C |
Molar Mass | 68.07 g/mol |
Boiling Point | 186 - 188 °C |