1H-Pyrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 288-13-1
Molecular Formula: C3H4N2
Formula Weight: 68.08
Odour: Unpleasant
Melting Point: 66-70°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 103775
Merck Reference: 14,7960
MDL No.: MFCD00005234
Formula:
C₃H₄N₂ Punto di ebollizione: 186…188 °C Punto di fusione: 66…70 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005234 CAS Number: 288-13-1 EINECS: 206-017-1 Merck Index: 14,7960 |