Stampa…
1H-Pyrazole 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
131740250 131741000
ACRO131740250EA 51 EUR
ACRO131740250 ACRO131741000
1H-Pyrazole 98%, puro
1H-Pyrazole
Formula: C₃H₄N₂
Punto di ebollizione: 186 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 66…70 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005234
CAS Number: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %