2,3,5,6-Tetramethylpyrazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A18279.14
A18279.22
A18279.14EA
48
EUR
A18279.14
A18279.22
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine ≥98%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Purity: 98+%
CAS No.: 1124-11-4
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Odour: Pleasant
pH: 7
Melting Point: 83-86°
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 113100
MDL No.: MFCD00006146
Formula:
C₈H₁₂N₂ Peso molecolare: 136,2 g/mol Punto di ebollizione: 190 °C Punto di fusione: 83…86 °C Densità: 1,08 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006146 CAS Number: 1124-11-4 EINECS: 214-391-2 |