2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A11092.06
A11092.14
A11092.22
A11092.06EA
32.9
EUR
A11092.06
A11092.14
A11092.22
2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98%
2-Ethyl-3-methylpyrazine
Purity: 98+%
CAS No.: 15707-23-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 956775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006150
Formula:
C₇H₁₀N₂ Peso molecolare: 122,17 g/mol Punto di ebollizione: 169…171 °C Densità: 0,987 Flash Pt: 57 °C (134 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006150 CAS Number: 15707-23-0 EINECS: 239-799-8 UN: 1993 ADR: 3,III |