2,5-Dimethylpyrazine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12352.06
A12352.14
A12352.22
A12352.06EA
46.1
EUR
A12352.06
A12352.14
A12352.22
2,5-Dimethylpyrazine ≥99%
2,5-Dimethylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 123-32-0
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Pleasant
Melting Point: 15°
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 107052
MDL No.: MFCD00006147
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 154…155 °C Punto di fusione: 15 °C Densità: 0,990 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006147 CAS Number: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |