2,5-Dimethylpyrazine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
174520050
174520250
ACRO174520050EA
46.7
EUR
ACRO174520050
ACRO174520250
2,5-Dimethylpyrazine 99%
2,5-Dimethylpyrazine
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 15 °C Densità: 0,99 g/cm³ Flash Pt: 63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006147 CAS Number: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |