Stampa…
2,3-Dimethylpyrazine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12628.09 A12628.18 A12628.30
A12628.09EA 54.9 EUR
A12628.09 A12628.18 A12628.30
2,3-Dimethylpyrazine ≥99%
2,3-Dimethylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 5910-89-4 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Pleasant Melting Point: -12° Boiling Point: 156° Beilstein Reference: 107908 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006144
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 156 °C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 1,022
Flash Pt: 54 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006144
CAS Number: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III