2-Methylpyrazine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A14146.14
A14146.22
A14146.36
A14146.14EA
34.7
EUR
A14146.14
A14146.22
A14146.36
2-Methylpyrazine ≥99%
2-Methylpyrazine
Purity: 99+%
CAS No.: 109-08-0
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Melting Point: -30°
Boiling Point: 135-136°
Beilstein Reference: 105778
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006142
Formula:
C₅H₆N₂ Peso molecolare: 94,12 g/mol Punto di ebollizione: 135…136 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,028 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006142 CAS Number: 109-08-0 EINECS: 203-645-8 UN: 1993 ADR: 3,III |