Pyrazine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₄N₂ Punto di ebollizione: 115 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 52 °C Densità: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006122 CAS Number: 290-37-9 EINECS: 206-027-6 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 13,08047 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 49 - 52 °C |
Molar Mass | 80.08 g/mol |
Boiling Point | 115 - 118 °C (1013 hPa) |
Synonyms | 1,4-Diazine |
Hill Formula | C4H4N2 |