Stampa…
Pyrazine 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 32.5 EUR
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pyrazine 99+%
Pyrazine
Formula: C₄H₄N₂
Peso molecolare: 80,09 g/mol
Punto di ebollizione: 115…116 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 52…56 °C
Densità: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006122
CAS Number: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %