2-Chloropyrazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Chloropyrazine
Purity: 98%
CAS No.: 14508-49-7
Molecular Formula: C4H3ClN2
Formula Weight: 114.54
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5370
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 107019
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006124
Formula:
C₄H₃ClN₂ Peso molecolare: 114.53 g/mol Punto di ebollizione: 153…154 °C Densità: 1.284 Flash Pt: 57 °C (134 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006124 CAS Number: 14508-49-7 EINECS: 238-517-0 UN: 1993 ADR: 3 III |