Stampa…
2-Chloropyrazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Chloropyrazine
158060100 158060500 AC15806.10 AC15806.50
ACRO158060100EA 62.8 EUR
ACRO158060100 ACRO158060500 MAYBAC15806.10 MAYBAC15806.50
2-Chloropyrazine 98%
2-Chloropyrazine
Formula: C₄H₃ClN₂
Peso molecolare: 114,53 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa)
Densità: 1,28 g/cm³
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006124
CAS Number: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm