Stampa…
2,6-Dichloropyrazine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
232540010 232540050 AC23254.10 232540250
ACRO232540010EA 23.8 EUR
ACRO232540010 ACRO232540050 MAYBAC23254.10 ACRO232540250
2,6-Dichloropyrazine 99+%
2,6-Dichloropyrazine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Punto di ebollizione: 120 - 122 °C (40 -rr)
Punto di fusione: 53…56 °C
Densità: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006125
CAS Number: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %